missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hémihydrate d’adénine chlorhydre 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A015025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A015025G 25 g
A01505G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A015025G Fournisseur TCI America Code fournisseur A015025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2922-28-3
Formule moléculaire C5H6ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 171.59
Numéro MDL MFCD00038990
Clé InChI UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine hydrochloride, 7h-purin-6-amine hydrochloride, 6-aminopurine hydrochloride, 1h-purin-6-amine, monohydrochloride, adenine monohydrochloride, unii-364h11m7od, adenine hcl, 1h-purin-6-amine, hydrochloride, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:?, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 76219
Nom de l’IUPAC 7H-purine-6-amine hydrochlorure
SOURIRES Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique Adenine Hydrochloride Hemihydrate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 171.59
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0045
TSCA Oui