missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Adapter
Adaptors available for a variety of Eppendorf products to suit your needs.
$668.46 - $704.56
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | For Use With (Equipment) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | For Use With (Equipment) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
13864334
|
Eppendorf™
5920701002 |
for 600mL TPP |
chaque for $672.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13864335
|
Eppendorf™
5920703005 |
for 500mL Nalgene |
chaque for $668.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13864337
|
Eppendorf™
5920706004 |
Adapter 13x75-100mm round bottom/PL/TB |
chaque for $701.87
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13864338
|
Eppendorf™
5920707000 |
Adapter 16x75-100mm round bottom/PL/TB |
chaque for $701.87
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13864339
|
Eppendorf™
5920708007 |
Adapter 17.5x100mm round bottom/PL/TB |
chaque for $704.56
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13864340
|
Eppendorf™
5920709003 |
Adapter 50mL conical tubes, PL/TB |
chaque for $701.87
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13864341
|
Eppendorf™
5920710001 |
Adapter 15mL conical tubes, PL/TB |
chaque for $704.56
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Adapter 600mL w. conical tubes/RB (2x)Spécifications
| Set of 2 |