missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate d’acriflavine, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19067580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19067580 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19067580 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219067580

Identifiants chimiques

CAS 8063-24-9
Formule moléculaire C27H27Cl3N6
Poids moléculaire (g/mol) 541.91
Numéro MDL MFCD00069039
Clé InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Euflavin, Trypaflavine
Nom de l’IUPAC 3,6-diamino-10-méthylacridine-10-acridine-3,6-diamine chlorure de dihydrochlorure
SOURIRES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique Acriflavine hydrochloride
Nom Remarque Colorant intercalant, antiseptique, analyse de l’ADN cellulaire et des protéines
Fourchette de pourcentages d’essai 0.991
Couleur Brun/Rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de formule 245.8
Recommended Storage Entreposez le produit à température ambiante.