missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzoate de benzyle, USP 99-100,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18600916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
20 L
200 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18600916 500 mL Bouteille en verre ambrée
18600917 4 L Bouteille en verre ambrée
18600918 20 L Bouteille en verre ambrée
18600919 200 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18600916 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur BE159500MLGL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

BE159, 120-51-4, C14H12O2

Spectrum™ Le benzyle benzoate USP chimique est utilisé comme insecticide antiparasitaire contre la gale humaine. Tous les produits Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 120-51-4
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00003075
Clé InChI SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC benzoate de benzyle
SOURIRES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

CAS % maximal 100%
Point d’ébullition 323 °C
Emballage Bouteille en verre ambrée
Indice de réfraction 1.568-1.570
Quantité 500 mL
Pourcentage de pureté 99 à 100,5%
Niveau USP
Forme physique Liquide