missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acid Red 112 85,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A22565G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A22565G 5 g
A22561G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A22565G Fournisseur TCI America Code fournisseur A22565G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6226-79-5
Formule moléculaire C22H12N4Na4O13S4
Poids moléculaire (g/mol) 760.552
Numéro MDL MFCD00003892
Clé InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonyme Ponceau S
PubChem CID 11320219
Nom de l’IUPAC tétrasodium; (4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SOURIRES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Acid Red 112 [for Biochemical Research]
Quantité 5 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 760.55
Pourcentage de pureté ≥85,0% (N)
RTECSNumber QJ6600000
TSCA Oui