missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acid Green 1 80,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N0306500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N0306500G 500 g
N030625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N0306500G Fournisseur TCI America Code fournisseur N0306500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 19381-50-1
Formule moléculaire C30H18FeN3Na3O15S3
Poids moléculaire (g/mol) 881.474
Numéro MDL MFCD00003886
Clé InChI VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Naphthol Green B
PubChem CID 14598749
Nom de l’IUPAC trisodium; 6-hydroxy-5-nitrosonaphtalène-2-sulfonate; Fer
SOURIRES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]

Spécifications

Nom ou substance chimique Acid Green 1
Couleur Noir/Vert
Quantité 500 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 878.45
Pourcentage de pureté ≥80,0% (E)
Niveau Research
EINECSNumber (5)-4373
RTECSNumber LJ8930000
TSCA Oui