missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acid Brown M 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acid Brown M |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids de formule | 622.53 |
| Pourcentage de pureté | >90.0% |
| Niveau | Reagent |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1773 |
| TSCA | Oui |