missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétonitrile/Eau, 10:90 v/v avec acide phosphorique, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetonitrile/Water, 10:90 v/v with Phosphoric Acid |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 1 L |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Gravité spécifique | 0.9807 |
| Point d’ébullition | 76 °C |
| Pourcentage de pureté | 10% |
| Niveau | Réactif |