missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétone, qualité environnementale, 99,5+%

Numéro de catalogue. AA43053M6
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
4 x 4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA43053M6 4 x 4 L
AA43053K2 -
AA43053K7 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA43053M6 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043053M6

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adapté à l’analyse des résidus de pesticides | CAS : 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol

Adapté à l’analyse des résidus de pesticidesL’acétone est un solvant polaire et aprotique utilisé pour la synthèse et l’isolement de composés et complexes organiques et inorganiques. Il joue un rôle vital dans l’oxydation de Jones. Il est utilisé pour rincer la verrerie de laboratoire en raison de son faible coût et de sa volatilité. Il est utilisé dans la fabrication de divers produits chimiques tels que la méthyl isobutyle cétone, l’oxyde mésityl, l’alcool diacétone, l’acide acétique, l’iodoforme, le bromoforme, la rayonne et les films photographiques, ainsi que les décapants de peinture et de vernis. Il est également utile pour la synthèse de t-butanesulfinamide, terpènes, colloïdes d’or stabilisés par thiol, macrocycles de calixphyrine et composés de platine trispyrazolylborate. Elle joue un rôle important dans la cristallisation des protéines.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom de l’IUPAC propan-2-one
SOURIRES CC(C)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Acetone
Point de fusion °De C à 94 °C
Couleur Incolore
Densité 0.791
Quantité 4 x 4 L
Point d’éclair -17 °C (1 °F)
Point d’inflammation 465 °C (869 °F)
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.359
Fourchette de pourcentages d’essai >99.5%
Pression de vapeur 185 mm Hg à 20 °C
Numéro UN 1090; Colorless
Beilstein 635680
Point d’ébullition 56 °C
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’alcool, du diméthylformamide, de l’éther, du chloroforme et la plupart des huiles.
Poids de formule 58.08
Niveau Environnement
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H225-H319-H336-H373
Hazard Statement Keep container in a well ventilated place. Keep away from sources of ignition - No Smoking. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If swallowed seek medical advice immediately and show this container or label.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
DOTInformation DOT Class: 3, Packaging Group: II
EINECSNumber 200-662-2
RTECSNumber AL3150000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche