missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetone (ChromAR), Macron Fine Chemicals™

Numéro de catalogue. MK24351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1L
Emballage:
Glass
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MK24351 1L Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MK24351 Fournisseur Avantor Code fournisseur 243506

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom de l’IUPAC propan-2-one
SOURIRES CC(C)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Acetone
Quantité 1L
Emballage Glass
Poids de formule 58.08
Niveau ChromAR™