missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide acétique, sel potassique, 99+%, pure, anhydre
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetic acid, potassium salt |
| Point de fusion | 292.0°C |
| Nom Remarque | 99+% |
| Couleur | Blanc |
| CAS % minimum | 99.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Forme physique | Poudre cristalline granulaire |
| Quantité | 25 kg |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99+% |
| Formule linéaire | CH3CO2K |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | HYGROSCOPIC |
| EINECSNumber | 204-822-2 |
| RTECSNumber | AJ3325000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche