missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate, solution standard de chromatographie ionique, Specpure™ CH{3}CO{2} ∣ - 1000 μg/mL

Numéro de catalogue. AA42563AE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42563AE 100 mL
AA42563AP 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA42563AE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042563AE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Garantie stable pendant six mois à compter de la date d’expédition; À conserver au réfrigo | CAS : 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom de l’IUPAC sodium; Acétate
SOURIRES [Na+].CC([O-])=O

Spécifications

Forme physique Liquide
Nom ou substance chimique Acetate
Nom Remarque CH3CO2? 1000 μg/ml
Odeur Inodore
Densité 1 g/cm3 à 20 °C
Couleur Incolore
Quantité 100 mL
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche