missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tampon d’acétate pH 5,5, pour l’arsenic, certifié, LabChem™

Numéro de catalogue. LC100052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC100052 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LC100052 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC100052

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Laboratory-grade buffer solution for use in APHA 3500-As B standard methods for arsenic analysis.

Spécifications

Nom ou substance chimique Acetate Buffer pH 5.5
Nom Remarque Pour l’arsenic
CAS 7732-18-5, 6131-90-4, 64-19-7
Couleur Incolore
CAS % maximal 97.49, 2.34, 0.17
Renseignements sur la décomposition Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone
pH 5,50 ± 0,05
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Désignation Test de réussite
Formule linéaire CH3COOHNa·3H2O
Emballage Bouteille en polyéthylène
Traçabilité NIST Tracable à NIST
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de formule 136.08
Niveau Certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats