missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
StatLab™ Lames grossières à double tranchant AccuThrive
Description
- Très poli et fabriqué en acier au carbone
- Emballés individuellement pour une distribution plus sécuritaire
- Elle peut être verrouillée en toute sécurité avec une simple rotation de la poignée de la lame
Specifications
Specifications
| Type de produit | Lame de pathologie |
| Taille | Petits |
| Longueur (impériale) | 2,25 in |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Quantité | 100 lames/Pk. |
| Graduée | Non |
| Largeur (impériale) | 0,75 in |