missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accumet™ Medimètre de conductivité de laboratoire de base AB330

Numéro de catalogue. 13636AB330A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Compteur de conductivité, Calib. Cert.
Compteur, sonde Cond/ATC, certificat.
Conductimètre
Mesureur avec électrode à 2 cellules
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
13636AB330A Mesureur avec électrode à 2 cellules
13636AB330 Conductimètre
AB330CERT Compteur de conductivité, Calib. Cert.
AB330ACERT Compteur, sonde Cond/ATC, certificat.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 13636AB330A Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 13636AB330A
Obtenez un kit de tampons pH à l’achat d’un pH/mV-mètre
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les tests quotidiens de conductivité, de TDS et de salinité de vos échantillons de laboratoire de routine, le accumet™ compteur de laboratoire Basic AB330 offre les fonctions essentielles nécessaires sans fonctions compliquées à un prix abordable.

  • Un grand écran rétroéclairé affiche simultanément la conductivité et les relevés de température
  • Étalonnage de la conductivité de un à cinq points avec reconnaissance automatique des normes de quatre standards de conductivité
  • Calibration TDS d’un à cinq points et calibration de salinité à un point
  • Compensation linéaire de la température de 0 à 10%/°C avec des températures de référence de 15, 20, 25 ou 30 °C
  • Étalonnage de la sonde de température ATC en un point
  • Avertisseur d’échéance de l’étalonnage, sélection de 1 à 60 heures, ou arrêt
  • Compensation de température automatique ou manuelle
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • 500 jeux de données de stockage avec horodatage
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure préserve les réglages et les données en cas de coupure de courant
  • Le support fixé à l’instrument de mesure facilite le déplacement de l’électrode dans et hors des échantillons

Specifications

Aperçu général Ductmètre avec électrode à 2 cellules à corps époxy
Précision (conductivité) ±1% à l’échelle réelle
Résultats Port pour ordinateur ou imprimante
Comprend Sonde de conductivité/ATC, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation
Modes de mesure Conductivité avec la température, TDS avec température, Salinité avec la température
Constante de cellule 0,1 à 10
Étalonnage Conductivité, TDS, Salinité, Température
Points d’étalonnage (conductivité) 84 μS, 1413 μS, 12,88 mS, 111,8 mS
Points d’étalonnage 1 à 5 (conductivité), 1 à 5 (TDS), 1 (salinité), 1 (température)
Gamme (conductivité) μ0 S à 500 mS
Résolution (conductivité) 0,01, 0,1, 1 μS; 0,01, 0,1 mS
Compensation thermique Linéaire
Coefficient thermique 0 à 10%/°C
Température (métrique) de référence 15, 20, 25 ou 30 °C
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Résolution (salinité) 0.01, 0.1 ppt
Précision (salinité) ±1% à l’échelle réelle
Gamme (TDS) 0.00 ppm to 500.0 ppt
Résolution (TDS) 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt
Précision (TDS) ±1% à l’échelle réelle
Gamme de facteurs TDS 0,4 à 1
Plage de températures (métrique) -5 °C à +105 °C
Résolution (température) 0,1 °C (0,1 °F)
Précision (température) ±0,3 °C (±0,5 °F)
Type d’écran Écran LCD 5 po
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Non volatile
Points de données 500
Détails de la gestion des données Format imprimé ou CSV
Entrées Conductivité, ATC
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A, sans certificat d’étalonnage traçable NIST
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Transformateur d’alimentation universel
Garantie 3 ans
Modèle AB330
Stabilité Icônes des témoins
Enregistrement des données Automatique avec lecture automatique et modes temporisés, manuel avec mode continu
Catégorie Mesureur avec électrode à 2 cellules
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Show More Show Less