missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs Panneaux de construction enroulés
Description
- Panneaux de contrôle temporaire de la circulation (TTC)
- Conception enroulée
- Pour une utilisation sur les chantiers de construction
- Disponible en maille ou en vinyle réflexif et dans une variété de tailles
- Couleur : Orange, noir
Modèle FRC848 :
- Côtes croisées pour les panneaux à rouler
- Fibre de verre durable et flexible
- Des nervures transversales s’insèrent dans les poches des quatre coins du panneau pour offrir un support rigide
- La plus épaisse des deux nervures croisées est la nervure de support verticale
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour un usage de jour seulement |
| Hauteur (impériale) | 48 po |
| Hauteur (métrique) | 121.9 cm |
| Largeur (impériale) | 48 po |
| Largeur (métrique) | 121.9 cm |
| Forme | Diamant |
| Texte affiché | Ouvrier de construction |
| Type de produit | Système de panneaux de construction enroulés |
| Afficher plus de résultats |