missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs Étiquettes chimiques
Description
For effectively communicating hazardous contents by placing proper labeling and Chemical Identification in and around your facility.
- An easy-to-ready label can help you organize your fuel tanks for storage.
- Warn workers about the presence of xylene in the environment.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.145 |
| Matériau | Vinyle |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Auto-adhésif |
| À utiliser avec (application) | Communiquer les dangers potentiels des produits chimiques, que ce soit en entreposage ou en usage |
| Épaisseur | 6 mil |
| Plage de températures (métrique) | -20 °C à +80 °C |
| Plage de températures (impériale) | -20 °F à +176 °F |
| Texte affiché | Xylène |
| Type de produit | Étiquette de sécurité chimique et dangereuse |
| Afficher plus de résultats |