missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Port d’accès avec prise en silicone
Description
- Accessoire pour la série FP Avantgarde.Chambres de séchage et de chauffage
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | BINDER Série FP Avantgarde.Chambres de séchage et de chauffage |
| Catégorie | Port d’accès |
| Type de prise | Silicone |
| Ports | Position droite |
| Diamètre (impériale) | 2 in |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |