missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrate d’acarbose 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A24855G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24855G 5 g
A24851G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A24855G Fournisseur TCI America Code fournisseur A24855G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 56180-94-0
Formule moléculaire C25H43NO18
Poids moléculaire (g/mol) 645.608
Numéro MDL MFCD00869592
Clé InChI XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
Synonyme acarbose
PubChem CID 131674886
Nom de l’IUPAC (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-méthyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxyméthyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4-triol
SOURIRES CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Acarbose Hydrate
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 645.61
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber LZ7153000
TSCA Non