missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Biopsie liquide absolue Q™ dPCR - EGFR 12384

Numéro de catalogue. A52787
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Biopsie liquide absolue Q test dPCR - EGFR 12384, 700 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
A52787 Biopsie liquide absolue Q test dPCR - EGFR 12384, 700 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A52787 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A52787
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les tests dPCR par biopsie liquide absolue Q™ permettent la détection spécifique et reproductible des mutations somatiques connues.

Chaque test dPCR de biopsie liquide absolue Q™ préconçu a été validé à l’aide de témoins pour détecter jusqu’à 0,1% de fréquence d’allèles variants dans des gènes pertinents pour la recherche sur le cancer.

Spécifications

Concentration 40X
Méthode de détection PCR numérique
Format Tube
Méthode PCR PCR numérique
Gamme de produit Q absolu
Compatibilité QuantStudio™ Système PCR numérique absolu Q™
Type de produit final Test
Nb de réactions 700