Learn More
Applied Biosystems™ ABI LV40™ Meute dGibu
Description
Économisez du temps et de l’argentComparativement aux colonnes conventionnelles, les ABI LV40™ colonnes réduisent le temps de cycle d’environ 10% et le coût de synthèse d’environ 25%. Ces colonnes sont entièrement compatibles avec les Applied Biosystems instruments 3400, ABI 391, ABI 392, ABI 394 et les instruments antérieurs.
- Des méthodes de conception et de fabrication propriétaires assurent la cohérence et la haute qualité
- Chaque colonne est testée pour vérifier l’exactitude et la précision du remplissage, puis testée sous pression pour vérifier le bon assemblage et garantir que chaque colonne est sans fuite
- Les colonnes hydrophobes en polystryrène soutiennent un environnement anhydre pour favoriser un couplage efficace tout en minimisant les sites de liaison non spécifiques, ce qui permet une synthèse efficace
- La taille des pores de 1 000 angström du support en polystyrène permet la synthèse d’oligonucléotides de longueurs variables
Spécifications
Spécifications
| Type d’emballage | Expédié à température ambiante |
| Quantité | 60 colonnes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.