missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ A-1210477, 95%

Numéro de catalogue. AC467901000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC467901000 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC467901000 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 467901000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique A-1210477
CAS 1668553-26-1
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C46 H55 N7 O7 S
Poids de formule 850.04
Forme physique Solide
Type de produit Réactif
Pureté 95%