missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrahydrofurane-3-sulfonychlorure, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC76003DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC76003DA 1 g Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC76003DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC76003DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1207346-29-9
Formule moléculaire C4H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 170.607
Clé InChI MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
PubChem CID 49762850
Nom de l’IUPAC Chlorure d’oxolane-3-sulfonyle
SOURIRES C1COCC1S(=O)(=O)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 g
Poids de formule 170.61
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Danger