Learn More
Ambion™ Précurseur miARN défini Pre-miR™ par le client
Description
Pre-miR™ Les molécules précurseurs de miARN sont de petites molécules d’ARN double brin modifiées chimiquement, conçues pour imiter les miARN matures endogènes. Utilisez notre outil de personnalisation pour concevoir le mimétique idéal pour votre séquence de miARN, ou choisissez parmi des produits préconçus.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Aperçu général | Pré-pré-miARN, 20 nmol, petites molécules d’ARN double brin modifiées chimiquement conçues pour imiter des miARN endogènes matures, utilisez notre outil de personnalisation pour concevoir le mimétique idéal pour votre séquence de miARN |
| Type de produit | Pré-pré-miARN |
| Quantité | 20 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.