missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Quantité | 5g |
| Poids de formule | 231.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| EINECSNumber | 245-329-2 |
RUO – Research Use Only