missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 1.300.000, K85-95, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC227470010
Modifier l'affichage
Click to view available options
1kg; Plastic bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
AC227470010 1kg; Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC227470010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227470010
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spécifications

Nom ou substance chimique Polyvinylpyrrolidone
Nom Remarque Average M.W. 1.300.000, K85-95
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire C6H9NO
Numéro MDL MFCD01076626
Indice de Merck 15, 7814
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Quantité 1kg
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES C=CN1CCCC1=O
Nom de l’IUPAC 1-ethenylpyrrolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 111.144
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Pourcentage de pureté 12 to 12.8% (nitrogen)
Désignation positive
Spectre infrarouge Authentic
Emballage Plastic bottle
Eau 5% max. (K.F.)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

RUO – Research Use Only