missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyanure d’argent, 99%, pour analyse
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silver cyanide |
| Point de fusion | >300 °C |
| Nom Remarque | 99% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min |
| Formule linéaire | AgCN |
| Fieser | 01,1006; 05,581; 07,320 |
| Indice de Merck | 15, 8651 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Danger |
| Hazard Statement | GHS H Statement Fatal if inhaled. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Fatal if swallowed. Fatal in contact with skin. Contact with acids liberates very toxic gas. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Remove/Take off immediately all contaminated clothing. IF ON SKIN: Gently |
| EINECSNumber | 208-048-6 |
| RTECSNumber | VW3850000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche