missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5,7-Cyclooctatetraene, 98%, stabilized, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC160572500
Modifier l'affichage
Click to view available options
250mg; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
AC160572500 250mg; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC160572500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 160572500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Nom Remarque Stabilized
CAS 629-20-9
CAS % minimum 97.5
CAS % maximal 100.0
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 22°C
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Formule moléculaire C8H8
Indice de réfraction 1.5365 to 1.5385
Quantité 250mg
Numéro MDL MFCD00004161
Beilstein 05, I, 228
Gravité spécifique 0.92
Indice de Merck 15, 2731
Synonyme 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
Renseignements sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Clé InChI KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
SOURIRES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Nom de l’IUPAC cyclooctatetraene
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
PubChem CID 637866
Poids de formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cauti
EINECSNumber 211-080-3

RUO – Research Use Only