missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Kit standard de matrice DS37 (Jeu de colorants J6-T)
Description
- Le kit standard de la matrice DS-37 (Dye Set J6-T) est utilisé pour effectuer l’étalonnage spectrale nécessaire à l’analyse 6-FAM des fragments d’ADN marqués par colorant , VIC, TED, SID, TAZ LIZ et marqués par colorant sur les Applied Biosystems SeqStudio systèmes des séries , 3130 et 3500
- Le logiciel de collecte de données pour ces instruments utilise la matrice multicomposante pour analyser automatiquement les 6 échantillons fluorescents marqués par des colorants différents dans un seul capillaire
- Le kit standard de matrice DS-37 (Dye Set J6-T) contient 6 tailles spécifiques d’une étiquette de colorant fluorescente unique
Spécifications
Spécifications
| Type de logiciel | Logiciels de collecte de données |
| Matériau de départ | ADN |
| Quantité | 8 points |
| À utiliser avec (équipement) | SeqStudio, systèmes des séries 3130 et 3500 |
| Type de produit | Trousse standard DS37 Matrix |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Volume (métrique) du puits | 112 μL |
| Contenu et stockage | À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C). |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.