missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de polypropylène non traitées à 96 puits

Description
- Non pyrogénique
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Matériel : Polypropylène
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Scellable avec des films adhésifs et un thermoscellant
- On peut retracer jusqu’à la production grâce à un LOT nu défini
Certifications
DIN ISO 9001
Spécifications
Spécifications
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traitée |
| Type de puits | Fonds coniques (puits en V) |
| Nb par boîte | 100 |
| Afficher plus de résultats |