missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One 96-Well Microplate CELLSTAR™, Cell Culture-Treated, F-Bottom
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 07000163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code-barres:
Alphanumeric
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Code-barres
07000163 Alphanumeric
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 07000163 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655182

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

The CELLSTAR™ 96-well Cell Culture Microplates feature a treated polystyrene surface that promotes consistent cell attachment and growth. They have a flat bottom and chimney design and are sterile and ready to use.

  • Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
  • Non pyrogénique
  • Compatible avec les systèmes automatisés
  • Codage alphanumérique des puits
  • Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
  • Empilables
  • Individu

Spécifications

Code-barres Alphanumeric
Certifications/Conformité Exempt de DNase/RNase détectable, d’ADN humain et de pyrogens; Sommaire non cytotoxique
Format Standard
Couvercle Sans couvercles
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavables
Emballage 10/Pk., 160/Cs.
Couleur Transparent
Type de produit Cell Culture Microplates
Matériau Polystyrène
Nb de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 335 μL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Fond plat (puits F)
FCR max. 4 800 x g (rotor à godets oscillants)
Nb par boîte 160
Nb par paquet 10
Quantité 160/Cs.
Plage de températures (métrique) -20 °C à +60 °C
Modèle de puits Cheminée
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 15 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats