missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotix™ Microplaques de puits profonds à fond en U de 96 ronds
Description
- Résiste à la centrifugation jusqu’à 6000 RCF
- Couleur : transparent
- Certifié libre de RNase, DNase, ADN humain, pyrogènes et inhibiteurs PCR
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Sans code-barres |
| BreakApart | Non |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Non contraignant |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb de puits | 96 |
| Afficher plus de résultats |