missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Phénylcarbazole-2-acide boronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. P2169200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P2169200MG 200 mg
P21691G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P2169200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur P2169200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1001911-63-2
Formule moléculaire C18H14BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.125
Numéro MDL MFCD22207050
Clé InChI XSAOVBUSKVZIBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67286243
Nom de l’IUPAC (9-phénylcarbazol-2-yl)acide boronique
SOURIRES B(C1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=CC=C4)(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-Phenylcarbazole-2-boronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 287.13
Forme physique Poudre cristalline