missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Phényl-3,6-bis[4-(1-phénylbenzimidazol-2-yl)phényl]carbazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P2330200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P2330200MG 200 mg
P23301G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P2330200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur P2330200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1258780-50-5
Formule moléculaire C56H37N5
Poids moléculaire (g/mol) 779.947
Clé InChI CWUOZRFIMAVZLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101525816
Nom de l’IUPAC 9-phényl-3,6-bis[4-(1-phénylbenzimidazol-2-yl)phényl]carbazole
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=NC6=CC=CC=C6N5C7=CC=CC=C7)C8=C2C=CC(=C8)C9=CC=C(C=C9)C1=NC2=CC=CC=C2N1C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-Phenyl-3,6-bis[4-(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]carbazole
Point de fusion 209 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 779.95
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline