missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-n-octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole 97,0+, TCI America™

Numéro de catalogue. O0439200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O0439200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. O0439200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur O0439200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 406726-92-9
Formule moléculaire C32H47B2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 531.351
Numéro MDL MFCD23703114
Clé InChI XVVSDGVWSRLSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-n-Octyl-9H-carbazole-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester
PubChem CID 11318555
Nom de l’IUPAC 9-octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(N3CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-n-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Point de fusion 186 °C
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 531.35
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline