missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Éthylcarbazole, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Ethylcarbazole |
| Point de fusion | 67 °C à 71 °C |
| Point d’ébullition | 166 °C (4 mmHg) |
| Point d’éclair | 186 °C (367 °F) |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 148115 |
| Poids de formule | 195.27 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |
| EINECSNumber | 201-660-4 |
| RTECSNumber | FE6225700 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche