missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Éthylcarbazole-3-carboxaldéhyde N-Méthyl-N-phénylhydrazone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E05701G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E05701G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. E05701G Fournisseur TCI America Code fournisseur E05701G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 75232-44-9
Formule moléculaire C22H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 327.431
Numéro MDL MFCD00799310
Clé InChI QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
Synonyme 9-Ethyl-3-(N-methyl-N-phenylhydrazonomethyl)carbazole
PubChem CID 9610378
Nom de l’IUPAC N-[(E)-(9-éthylcarbazol-3-yl)méthylidenéamino]-N-méthylaniline
SOURIRES CCN1C2=C(C=C(C=C2)C=NN(C)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C41

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde N-Methyl-N-phenylhydrazone
Point de fusion 129 °C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 327.43
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-5612
TSCA Non