missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Éthylcarbazole-3-carboxaldéhyde N-Éthyle-N-(o-tolyl)hydrazone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. e05771g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E05771G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. E05771G Fournisseur TCI America Code fournisseur E05771G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1274948-12-7
Formule moléculaire C24H25N3
Poids moléculaire (g/mol) 355.485
Numéro MDL MFCD06797102
Clé InChI ZBZXBQAWGRIJEX-UQQQWYQISA-N
Synonyme 9-Ethyl-3-[N-ethyl-N-(o-tolyl)hydrazonomethyl]carbazole
PubChem CID 93978907
Nom de l’IUPAC N-éthyl-N-[(Z)-(9-éthylcarbazol-3-yl)méthylidénénamine]-2-méthylaniline
SOURIRES CCN1C2=C(C=C(C=C2)C=NN(CC)C3=CC=CC=C3C)C4=CC=CC=C41

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde N-Ethyl-N-(o-tolyl)hydrazone
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 355.49
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline