missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Bromophénanthrène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B083825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B083825G 25 g
B0838250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B083825G Fournisseur TCI America Code fournisseur B083825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 573-17-1
Formule moléculaire C14H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 257.13
Numéro MDL MFCD00001174
Clé InChI RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
Nom de l’IUPAC 9-bromophénanthrène
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-Bromophenanthrene
Point de fusion 63 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 225 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 257.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber SF7197000
TSCA Non