missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, solution 0,5M dans THF, AcroSeal™

Numéro de catalogue. AC165818000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC165818000 800 mL AcroSeal™ Bouteille en verre
AC165811000 100 mL AcroSeal™ Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC165818000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 165818000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 280-64-8 | C8H15B | 122,02 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Lewis acide, réactif de réduction

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane
CAS 280-64-8, 109-99-9
CAS % minimum 6.14, 92.49
CAS % maximal 7.51, 93.86
Densité 0.8840g/mL
Point d’éclair −17 °C
Emballage AcroSeal™ Bouteille en verre
Formule moléculaire C8H15B
Quantité 800 mL
Numéro MDL MFCD00074742
Fieser 02,31; 03,24; 04,41; 05,46; 06,62; 07,29; 08,47; 09,57; 10,48; 11,68; 13,92; 14,52; 15,43; 17,49; 01,732; 04,356
Gravité spécifique 0.884
Synonyme 9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan, 9-borabicyclo 3,3,1 nonane, 9$l^ 2-borabicyclo 3.3.1 nonane, 1s,5s-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, monomer; 21205-91-4 dimer, 9-borabicyclo 3.3.1 nonane,9-bbn,intetrahydrofuran
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réactions
Clé InChI AMKGKYQBASDDJB-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES [B]1C2CCCC1CCC2
Nom de l’IUPAC 9$l^{2}-borabicyclo[3.3.1]nonane
Poids moléculaire (g/mol) 122.02
PubChem CID 6327450
Poids de formule 122.02
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

RUO – Usage réservé à la recherche