missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9,9-Diméthyl-9H-9-silafluorène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D43085G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D43085G 5 g
D43081G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D43085G Fournisseur TCI America Code fournisseur D43085G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13688-68-1
Formule moléculaire C14H14Si
Poids moléculaire (g/mol) 210.351
Clé InChI YJQFTKVGILQPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5-Dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
PubChem CID 139544
Nom de l’IUPAC 5,5-diméthylbenzo[b][1]benzosilole
SOURIRES C[Si]1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene
Point de fusion 60 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 210.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline