missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9,9'-Bianthracène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B40951G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B40951G 1 g
B40955G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B40951G Fournisseur TCI America Code fournisseur B40951G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1055-23-8
Formule moléculaire C28H18
Poids moléculaire (g/mol) 354.45
Numéro MDL MFCD00130216
Clé InChI SXGIRTCIFPJUEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9'-bianthracene, 9,9'-bianthryl, 9,9'-bianthracenyl, 9-9-anthryl anthracene, 9,9'-bianthranyl, 9,9'-dianthracene, 9,9-bianthracene, 9,9/'-bianthracene, 9,9 inverted exclamation mark-bianthracene, 9-9-anthracenyl anthracene
PubChem CID 66105
Nom de l’IUPAC 9,9'-bianthracene
SOURIRES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C(=C2C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 9,9′-Bianthracene
Point de fusion 306 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 354.45
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DT3572500
TSCA Non