missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-[4-(tert-butyl)phényl]-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B56201G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B56201G 1 g
B56205G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B56201G Fournisseur TCI America Code fournisseur B56201G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 57103-13-6
Formule moléculaire C18H25N5O
Poids moléculaire (g/mol) 327.432
Clé InChI IPFLSUSUYBRVNV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44301296
Nom de l’IUPAC 5-[(8-méthoxy-2,2,4-triméthyl-3,4-dihydro-1H-quinoline-6-yl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
SOURIRES CC1CC(NC2=C(C=C(C=C12)CC3=CN=C(N=C3N)N)OC)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-[4-(tert-Butyl)phenyl]-9H-carbazole
Point de fusion 191 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 299.42
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline