missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-(4-Bromophényl)-10-(1-naphthyl)anthracène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 459.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |