missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-(2-Biphényl)-10-bromoanthracène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B48955G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B48955G 5 g
B48951G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B48955G Fournisseur TCI America Code fournisseur B48955G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 400607-16-1
Formule moléculaire C26H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 409.33
Numéro MDL MFCD28138083
Clé InChI NANUBXRTTQXXDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22138280
Nom de l’IUPAC 9-{[1,1'-biphényl]-2-yl}-10-bromoanthracène
SOURIRES BrC1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene
Point de fusion 148 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 409.33
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline