missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9,10-Diphénylanthracène-2-acide boronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. D4647200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D4647200MG 200 mg
D46471G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D4647200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D4647200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 597553-98-5
Formule moléculaire C26H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 374.246
Numéro MDL MFCD16621110
Clé InChI MVUDLJXJTYSUGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23160215
Nom de l’IUPAC (9,10-diphénylanthracène-2-yl)acide boronique
SOURIRES B(C1=CC2=C(C3=CC=CC=C3C(=C2C=C1)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 9,10-Diphenylanthracene-2-boronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 374.25
Forme physique Poudre cristalline