missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Plaques à bande à fond plat en polystyrène à 8 puits
Description
- Bandes 1 x 8
- Non stérile
- Fond plat
Spécifications
Spécifications
| Format | Plaque de bande |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Type de liaison | Fixation élevée |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 8 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 350 μL |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Microlon 600 |
| Volume total (métrique) du puits | 388 μL |
| Afficher plus de résultats |