missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Quinolinol Sulfate Monohydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. Q0017500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q0017500G 500 g
Q001725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q0017500G Fournisseur TCI America Code fournisseur Q0017500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 134-31-6
Formule moléculaire C9H7NO
Numéro MDL MFCD00013095
Synonyme Chinosol, 8-Hydroxyquinoline Sulfate, Oxine Sulfate, 8-Quinolinone Sulfate

Spécifications

Nom ou substance chimique 8-Quinolinol Sulfate Monohydrate
Point de fusion 178 °C
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Poids de formule 388.39
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber VC8260000
TSCA Oui