missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Quinolinecarboxaldéhyde 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. Q00965G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q00965G 5 g
Q00961G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q00965G Fournisseur TCI America Code fournisseur Q00965G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 38707-70-9
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD00805837
Clé InChI OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
Nom de l’IUPAC Quinoline-8-carbaldehyde
SOURIRES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 8-Quinolinecarboxaldehyde
Point de fusion 96 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 157.17
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline