missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Oxoadénosine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7134317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O0401200MG 200 mg
O04011G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. O0401200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur O0401200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 29851-57-8
Formule moléculaire C10H13N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 283.244
Numéro MDL MFCD15145291
Clé InChI UEHOMUNTZPIBIL-DTUHVUQASA-N
Synonyme 7,8-Dihydro-8-oxoadenosine, 8-Hydroxyadenosine
PubChem CID 91972088
Nom de l’IUPAC 6-amino-9-[(2R,3S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-7H-purine-8-one
SOURIRES C1=NC2=C(C(=N1)N)NC(=O)N2C3C(C(C(O3)CO)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 8-Oxoadenosine
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 283.24
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur